N,N'-Di(2-hydroxybenzyl)ethylenediamine-N,N'-diacetic acid monohydrochloride hydrate ≥95% (par RMN)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLFR1130250
ENZOBMLFR1130250EA 299 EUR InStock
ENZOBMLFR1130250
N,N'-Di(2-hydroxybenzyl)ethylenediamine-N,N'-diacetic acid monohydrochloride hydrate ≥95% (par RMN)
N,N'-Di(2-hydroxybenzyl)ethylenediamine-N,N'-diacetic acid monohydrochloride hydrate (HBED)
Potent iron chelator
Iron chelator. Inhibits ferric ion catalyzed formation of hydroxyl radicals. A very potent ligand for the chelation of ferric iron in vivo (active in rat models but inactive in primate models). Inhibits neutrophil apoptosis. An important tool for probing the involvement of hydroxyl radicals in cellular processes.
New Product
Formule: C₂₀H₂₄N₂O₆·HCl·xH₂O
MW: 424.9 g/mol
Numéro MDL: MFCD04113603
Numéro CAS: 35369-53-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1e2abc3d9e036f7f61433914d61a1eddd63be08&vid=e3e27274415f72a625b202ac649979621c0c0675&prid=web&clid=SAPDAM
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
250 mg ENZOBMLFR1130250
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité