Zebularine ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 4-Deoxyuridine, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
BMLGR3440010
ENZOBMLGR3440010EA 161 EUR InStock
ENZOBMLGR3440010
Zebularine ≥98% (par CCM)
Zebularine
Dnmt inhibitor
  • Purification: TLC: 30% Methanol/methylene chloride + 1% H2O, Rf = 0.3
Zebularine is a DNA methylation inhibitor which acts by forming a covalent complex with DNMT. It displays antiangiogenic activity and markedly inhibits vessel formation in different tumor models. It reactivates silenced E-cadherin and potentiates the effects of other epigenetic therapeutics such as vorinistat. Induces differentiation of mesenchymal cells into cardiomyocytes. Inhibits cytidine deaminase.
Formule: C₉H₁₂N₂O₅
MW: 228,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD04973699
Numéro CAS: 3690-10-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d056fae7c388e44433cab7f00822286a871f48ad&vid=2e53ba2699cd85d8910e791c239ca8371ccf5b0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité