Ketotifen fumarate ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10(9H)-one fumarate
BMLNH1060001
ENZOBMLNH1060001EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLNH1060001
Ketotifen fumarate ≥99%
Ketotifen fumarate
Histamine receptor ligand
Selective histamine H1 antagonist. Inhibits histamine release from monocytes and lymphocytes at 0.1-10 µM.
Formule: C₁₉H₁₉NOS
MW: 425,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079394
Numéro CAS: 34580-14-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe571cc4642aff472ec3f60c9060e617788d015b&vid=77a0d0315bf1441137ff819b434fca1a4fffd5d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité