9-Methyl-3-((2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl)-2,3-dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one ≥98% (par RMN), solide blanc
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
Synonyms: Ondansetron
BMLNS1450050
ENZOBMLNS1450050EA 431 EUR InStock
ENZOBMLNS1450050
9-Methyl-3-((2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl)-2,3-dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one ≥98% (par RMN), solide blanc
9-Methyl-3-((2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl)-2,3-dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
Serotonin receptor ligand
A serotonin 5-HT3 receptor antagonist. Clinically effective anti-emetic especially in chemotherapy-induced nausea.
Soluble in DMSO (10 mg/ml warm).
New Product
Formule: C₁₈H₁₉N₃O
MW: 293.36 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00833882
Numéro CAS: 99614-02-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36b58c14d8c99fbf5d4e9e1f000bd5504caa0da1&vid=c5ebb12f33f800112fc586bd0c21c300b649a1b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (NMR)
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
50 mg ENZOBMLNS1450050
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité