Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Melengestrol acetate ≥97% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
Synonyms: U-21240

BMLS5200200
ENZOBMLS5200200EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLS5200200
Melengestrol acetate ≥97% (par HPLC)
Melengestrol acetate
Progesterone receptor ligand.

Antineoplastic. Progestogen.

Soluble in chloroform.


Formule: C₂₅H₃₂O₄
MW: 396,527 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2919-66-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=007d4f5857a61873ab7681da634ef27347d78526&vid=f4b03e8b5b28cadd509798a53e5e23e55e5dcc0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥97% (HPLC)
Identity Determined by IR and UV spectra.

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité