Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GST Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 8-326]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZABS2800050
ENZOENZABS2800050EA 412 EUR InStock
ENZOENZABS2800050
Anti-GST Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 8-326]
Anticorps
Recommended Applications: IP, WB

Species reactivity: Species independent

Type: Primary
Antigen: GST
Clonality: Monoclonal
Clone: 8-326
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Yeast, Rabbit, Insect, Hamster, E. coli, Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité