Modle Technologie: Hotte filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 2C Panneau arrire: Standard Faades et Panne aux: Ouverture sequentielle + sas dchets gauche Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce
Fournisseur: ERLAB CAPTAIRE
Modle Technologie: Hotte filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 2C Panneau arrire: Standard Faades et Panne aux: Ouverture sequentielle + sas dchets gauche Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Modèle Technologie: Hotte à filtration Captair 714 Smart Configuration des filtres: 2C Panneau arrière: Standard Façades et Panne aux: Ouverture sequentielle + sas à déchets gauche Alimentation: EU Version: 1 1 * 1 Pce ERLAAA666B00013A21 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou