Anti-SEMA3E Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB06661
EVBIEB06661EA 339 EUR InStock
EVBIEB06661
Anti-SEMA3E Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SEMA3E (sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3E)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité