Anti-14-3-3 sigma/ Stratifin Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB07061
EVBIEB07061EA 339 EUR InStock
EVBIEB07061
Anti-14-3-3 sigma/ Stratifin Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: 14-3-3 sigma / Stratifin
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Pig, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité