Anti-GSTM3 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB08464
EVBIEB08464EA 339 EUR InStock
EVBIEB08464
Anti-GSTM3 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GSTM3 (glutathione S-transferase mu 3 (brain))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité