Anti-CDON Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Everest Biotech
EB09472
EVBIEB09472EA 202 EUR InStock
EVBIEB09472
Anti-CDON Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CDON (cell adhesion associated, oncogene regulated)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité