Anti-CLCN2 Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Everest Biotech
EB09984
EVBIEB09984EA 339 EUR InStock
EVBIEB09984
Anti-CLCN2 Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CLCN2 (chloride channel, voltage-sensitive 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité