Anti-NLRP5 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB12894
EVBIEB12894EA 339 EUR InStock
EVBIEB12894
Anti-NLRP5 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NLRP5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité