Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dibromochlorométhane

Attention

001073-100G
FLUO001073-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001073-100G
Dibromochlorométhane
Dibromochlorométhane


Formule: Br₂ClCH
MW: 208,28 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –22 °C
Densité: 2.445 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000820
Numéro CAS: 124-48-1
EINECS: 204-704-0
Merck Index: 13,02154
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité