Alcool 2-chlorobenzylique
Synonyms: (2-Chlorophenyl)methanol
001375-100G
FLUO001375-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001375-100G
Alcool 2-chlorobenzylique
Alcool 2-chlorobenzylique
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…71 °C
Numéro MDL: MFCD00004604
Numéro CAS: 17849-38-6
EINECS: 241-801-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité