Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluoroaniline

Attention

001430-500G
FLUO001430-500GEA 0 EUR InStock
FLUO001430-500G
2-Fluoroaniline
2-Fluoroaniline


Formule: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –29 °C
Densité: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007642
Numéro CAS: 348-54-9
EINECS: 206-478-9
ONU: 2941
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité