Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[(Phénylméthyl)sulfonyl]benzène

Synonyms: ((Phenylmethyl)sulphonyl)benzol, [(Phenylmethyl)sulphonyl]benzene, Benzylsulphonylbenzene, (Benzylsulphonyl)benzene

003667-25G
FLUO003667-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003667-25G
[(Phénylméthyl)sulfonyl]benzène
[(Phénylméthyl)sulfonyl]benzène


Formule: C₁₃H₁₂O₂S
MW: 232,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025040
Numéro CAS: 3112-88-7
EINECS: 221-477-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité