4-Amino-2,3,5,6-tétrafluorobenzamide
004020-1G
FLUO004020-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004020-1G
4-Amino-2,3,5,6-tétrafluorobenzamide
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzamide
Formule: C₇H₄F₄N₂O
Numéro MDL: MFCD00008000
Numéro CAS: 1548-74-9
EINECS: 216-285-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité