Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-α,α,α,2,3,5,6-heptafluorotoluène

Synonyms: 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzene

004275-25G
FLUO004275-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004275-25G
4-Bromo-α,α,α,2,3,5,6-heptafluorotoluène
4-Bromo-α,α,α,2,3,5,6-heptafluorotoluène


Formule: C₇BrF₇
MW: 296,97 g/mol
Point d'ébullition: 151…153 °C (1013 hPa)
Densité: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00075240
Numéro CAS: 17823-46-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité