Chlorure de chlorodifluoroacétyle
004393-5G
FLUO004393-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004393-5G
Chlorure de chlorodifluoroacétyle
Chlorure de chlorodifluoroacétyle
Formule: C₂Cl₂F₂O
Numéro MDL: MFCD00039317
Numéro CAS: 354-24-5
EINECS: 206-551-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité