Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chlor-4-fluorothiophénol

Synonyms: 1-Chloro-2-fluoro-5-mercaptobenzene, 3-Chloro-4-fluorobenzenethiol, 3-Chlor-4-fluorobenzenethiol, 3-Chlor-4-fluorobenzene-1-thiol

004469-1G 004469-5G
FLUO004469-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004469-1G FLUO004469-5G
3-Chlor-4-fluorothiophénol
3-Chlor-4-fluorothiophénol


Formule: C₆H₄ClFS
MW: 162,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052938
Numéro CAS: 60811-23-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité