2,4-Difluoro-DL-phenylalanine
004856-1G
FLUO004856-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004856-1G
2,4-Difluoro-DL-phenylalanine
2,4-Difluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Numéro MDL: MFCD00061302
Numéro CAS: 32133-35-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité