4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Synonyms: N-(4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
006902-5G
FLUO006902-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006902-5G
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formule: C₉H₇F₃N₂O₃
MW: 248,1600 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017994
Numéro CAS: 393-12-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité