Palladium (II) trifluoroacétate
Synonyms: Palladium(II) 2,2,2-trifluoroacetate
006935-1G
FLUO006935-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006935-1G
Palladium (II) trifluoroacétate
Palladium (II) trifluoroacétate
Formule: C₄F₆O₄Pd
MW: 332,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013204
Numéro CAS: 42196-31-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité