7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Synonyms: 4-Hydroxy-7-(trifluoromethyl)quinoline
CFF1183.1 007674-1G
CHMPCFF1183.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF1183.1 FLUO007674-1G
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formule: C₁₀H₆F₃NO
MW: 213,1560 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006779
Numéro CAS: 322-97-4
EINECS: 206-298-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité