2,4,6-Trifluoropyrimidine
Danger
007722-1G
FLUO007722-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007722-1G
2,4,6-Trifluoropyrimidine
2,4,6-Trifluoropyrimidine
Formule: C₄HF₃N₂
MW: 134,06 g/mol
Point d'ébullition: 59…60 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00039705
Numéro CAS: 696-82-2
EINECS: 211-801-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité