N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid
008290-1G
FLUO008290-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008290-1G
N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid
N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid
Formule: C₁₀H₇F₂NO₃
MW: 227,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082911
Numéro CAS: 6954-64-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité