Alcool 3,4-dichlorobenzylique
Synonyms: (3,4-Dichlorophenyl)methanol
008824-10G
FLUO008824-10GEA 0 EUR InStock
FLUO008824-10G
Alcool 3,4-dichlorobenzylique
Alcool 3,4-dichlorobenzylique
Formule: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Point d'ébullition: 271 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32…34 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004633
Numéro CAS: 1805-32-9
EINECS: 217-299-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité