Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chlorobenzylamine

Attention
Synonyms: (2-Chlorophenyl)methanamine

008868-25G
FLUO008868-25GEA 0 EUR InStock
FLUO008868-25G
2-Chlorobenzylamine
2-Chlorobenzylamine


Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Point d'ébullition: 103 °C (1013 hPa)
Densité: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008108
Numéro CAS: 89-97-4
EINECS: 201-955-8
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité