3-(2-Aminoéthyl)-6-fluoroindole chlorhydrate
010198-1G
FLUO010198-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010198-1G
3-(2-Aminoéthyl)-6-fluoroindole chlorhydrate
3-(2-Aminoéthyl)-6-fluoroindole chlorhydrate
Formule: C₁₀H₁₂ClFN₂
MW: 214,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012687
Numéro CAS: 55206-24-1
EINECS: 259-533-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité