Acide 3-amino-2-naphtoïque
Synonyms: 3-Amino-2-naphthoic Acid
010658-25G
FLUO010658-25GEA 0 EUR InStock
FLUO010658-25G
Acide 3-amino-2-naphtoïque
3-Amino-2-naphthoic acid
Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,2 g/mol
Point d'ébullition: 383 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 216…217 °C
Numéro MDL: MFCD00004115
Numéro CAS: 5959-52-4
EINECS: 227-726-2
Merck Index: 13,00451
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité