3,4,5-Triméthoxybenzohydrazide
Synonyms: 3,4,5-Trimethoxybenzoic hydrazide, 3,4,5-Trimethoxybenzene-1-carbohydrazide, 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid hydrazide, 3,4,5-Trimethoxybenzohydrazide
011241-50G
FLUO011241-50GEA 0 EUR InStock
FLUO011241-50G
3,4,5-Triméthoxybenzohydrazide
3,4,5-Triméthoxybenzohydrazide
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₄
MW: 226,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014758
Numéro CAS: 3291-03-0
EINECS: 221-954-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité