2,6-Dichloro-3-nitropyridine
012736-25G
FLUO012736-25GEA 0 EUR InStock
FLUO012736-25G
2,6-Dichloro-3-nitropyridine
2,6-Dichloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192,99 g/mol
Point de fusion: 67…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006234
Numéro CAS: 16013-85-7
EINECS: 240-151-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité