2-Bromo-3,5-difluoropyridine
013124-1G
FLUO013124-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013124-1G
2-Bromo-3,5-difluoropyridine
2-Bromo-3,5-difluoropyridine
Formule: C₅H₂BrF₂N
Numéro MDL: MFCD03840197
Numéro CAS: 660425-16-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité