Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-4-méthylpyridine

Synonyms: Aminopicoline, 2-Amino-4-picoline, 4-Methyl-2-pyridylamine, 4-Methylpyridin-2-amine

013751-100G
FLUO013751-100GEA 0 EUR InStock
FLUO013751-100G
2-Amino-4-méthylpyridine
2-Amino-4-methylpyridine


Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 230.9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006321
Numéro CAS: 695-34-1
EINECS: 211-780-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00465
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité