Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-5-fluoroanisole

Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene

013776-25G
FLUO013776-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013776-25G
2-Bromo-5-fluoroanisole
2-Bromo-5-fluoroanisole


Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD04973752
Numéro CAS: 450-88-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité