2-Chloro-4'-methoxyacetanilide
Synonyms: 2-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)acetamide
015705-1G
FLUO015705-1GEA 0 EUR InStock
FLUO015705-1G
2-Chloro-4'-methoxyacetanilide
2-Chloro-4'-methoxyacetanilide
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Numéro MDL: MFCD00018907
Numéro CAS: 22303-36-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité