4-(Hydroxymethyl)indole
Synonyms: (1H-Indol-4-yl)methanol
016160-1G
FLUO016160-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016160-1G
4-(Hydroxymethyl)indole
4-(Hydroxymethyl)indole
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,1739 g/mol
Numéro MDL: MFCD01632220
Numéro CAS: 1074-85-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité