5-Hydroxyindole
Synonyms: 1H-Indol-5-ol, 5-Indolol, Indol-5-ol, 5-Hydroxy-1H-indole
016237-1G
FLUO016237-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016237-1G
5-Hydroxyindole
5-Hydroxyindole
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point de fusion: 107…108 °C
Numéro MDL: MFCD00005677
Numéro CAS: 1953-54-4
EINECS: 217-782-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité