2-Chloro-3-fluorobenzamide
017140-1G
FLUO017140-1GEA 0 EUR InStock
FLUO017140-1G
2-Chloro-3-fluorobenzamide
2-Chloro-3-fluorobenzamide
Formule: C₇H₅ClFNO
Numéro CAS: 683274-49-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité