1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine
CFF1140.1 017160-1G
CHMPCFF1140.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF1140.1 FLUO017160-1G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine
Formule: C₁₁H₁₃FN₂O₂
MW: 224,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00798370
Numéro CAS: 719-70-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité