1-(2-Cyanophenyl)piperidine
Synonyms: 2-(1-Piperidinyl)benzonitrile, 2-Piperidinobenzonitrile
CFF300.5 017342-5G
CHMPCFF300.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF300.5 FLUO017342-5G
1-(2-Cyanophenyl)piperidine
1-(2-Cyanophenyl)piperidine
Formule: C₁₂H₁₄N₂
MW: 186,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00049221
Numéro CAS: 72752-52-4
EINECS: 427-330-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité