Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromonicotinate de méthyle

Synonyms: Methyl 5-bromonicotinate

CFF357.5 CFF357.25 017390-25G
CHMPCFF357.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF357.5 CHMPCFF357.25 FLUO017390-25G
5-Bromonicotinate de méthyle
5-Bromonicotinate de méthyle


Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00173668
Numéro CAS: 29681-44-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité