4-Aminobenzamide
018168-25G
FLUO018168-25GEA 0 EUR InStock
FLUO018168-25G
4-Aminobenzamide
4-Aminobenzamide
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007999
Numéro CAS: 2835-68-9
EINECS: 220-612-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité