5-Bromo-2-chloro-m-xylène
018265-5G
FLUO018265-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018265-5G
5-Bromo-2-chloro-m-xylène
5-Bromo-2-chloro-m-xylène
Formule: C₈H₈BrCl
Numéro MDL: MFCD03094622
Numéro CAS: 206559-40-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité