N-(6-Bromohexyl)phtalimide
018278-5G
FLUO018278-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018278-5G
N-(6-Bromohexyl)phtalimide
N-(6-Bromohexyl)phtalimide
Formule: C₁₄H₁₆BrNO₂
MW: 310,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023098
Numéro CAS: 24566-79-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité