4-Bromo-2-nitroanisole
Synonyms: 4-Bromo-1-methoxy-2-nitrobenzene
018301-5G
FLUO018301-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018301-5G
4-Bromo-2-nitroanisole
4-Bromo-2-nitroanisole
Formule: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055529
Numéro CAS: 33696-00-3
EINECS: 251-642-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité