3-(3-Bromophenyl)propiononitrile
018313-5G
FLUO018313-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018313-5G
3-(3-Bromophenyl)propiononitrile
3-(3-Bromophenyl)propiononitrile
Formule: C₉H₈BrN
Numéro MDL: MFCD01310794
Numéro CAS: 376646-63-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité