Chlorure de 2-chloro-4-nitrobenzoyle
Synonyms: 2-Chloro-4-nitrobenzoylchloride, 2-Chloro-4-nitrobenzene-1-carbonyl chloride
018418-10G
FLUO018418-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018418-10G
Chlorure de 2-chloro-4-nitrobenzoyle
Chlorure de 2-chloro-4-nitrobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₂NO₃
MW: 220,01 g/mol
Point d'ébullition: 112…116 °C (0.35 mmHg)
Point de fusion: 115 °C
Numéro MDL: MFCD00051515
Numéro CAS: 7073-36-1
EINECS: 230-367-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité