2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile
Synonyms: 6-Methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 3-Cyano-6-methyl-2-pyridone
018469-10G
FLUO018469-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018469-10G
2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile
2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile
Formule: C₇H₆N₂O
MW: 134,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006013
Numéro CAS: 4241-27-4
EINECS: 224-202-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité